Learn More
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable 203,2 mm de diamètre x 50,8 mm de hauteur, ISO Certificat, dimensions des pores en micromètres
Code produit 10458731 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106μ m
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500μ m
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
40 product options available for selection
Product selection table with 40 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10458731 100 μm 1 pièce
10680452 106μ m 1 pièce
10468731 112 μm 1 pièce
10045041 140 μm 1 pièce
10320532 125 μm 1 pièce
10136931 150 μm 1 pièce
10593532 160 μm 1 pièce
10320722 200 μm 1 pièce
10055041 180 μm 1 pièce
10524112 20 μm -
10025091 212 μm 1 pièce
10035091 224 μm 1 pièce
10640292 250 μm 1 pièce
10094931 355 μm 1 pièce
10416241 25 μm 1 pièce
10750853 32 μm 1 pièce
10761433 300 μm -
10437201 315 μm 1 pièce
10084931 280 μm 1 pièce
10630452 36 μm 1 pièce
10477001 38 μm 1 pièce
10075071 40 μm 1 pièce
10477571 400 μm 1 pièce
10719702 450 μm 1 pièce
10094771 500μ m 1 pièce
10640452 45 μm 1 pièce
10751623 50 μm 1 pièce
10709702 425 μm 1 pièce
10310292 53 μm 1 pièce
10458341 560 μm 1 pièce
10457771 56 μm 1 pièce
10780463 600 μm 1 pièce
10298871 630 μm 1 pièce
10729132 71 μm 1 pièce
10014961 75 μm 1 pièce
10360382 80 μm 1 pièce
10740853 800 μm 1 pièce
10360952 900 μm -
10524492 850 μm -
10014971 90 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
40 options
Code produit 10458731 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 60.149.000100
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 100 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 300
Hauteur (métrique) 50,8mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 203,2mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable