Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Code produit 11508200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Argent
Blanc
Bleu
Bleu, Argent
Bleu, Rouge
Brun clair, Blanc
Brun clair, Blanc, Argent
Gris
Gris, Argent
Gris, Rouge
Gris, Rouge, Argent
Naturel
Noir
Noir, Gris
Rouge
Rouge, Argent
Rouge, Bleu
Rouge, Naturel
Transparent
Transparent, Bleu translucide, Argent
Transparent, Bleu translucide, Or
Transparent, Gris, Argent
Type de produit:
Bouchon avec joint en chlorobutyle / PTFE bleu
Bouchon à sertir avec système de dépressurisation
Bouchon à sertir magnétique
Capuchon de sertissage magnétique en composite
Crimp Cap
Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm
Flacon à sertir
Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm
Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 22 mm
Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm
Septum
Diamètre (métrique) interne:
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
125 pièces
2000 pièces
500 pièces
73 product options available for selection
Product selection table with 73 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11508200 Bleu Septum 20 mm 500 pièces
10035774 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm 125 pièces
10330925 Ambré Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm - 125 pièces
15726513 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm 125 pièces
13456946 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm 1000 pièces
10772707 Gris, Argent Bouchon avec joint en chlorobutyle / PTFE bleu 20 mm -
10629105 Bleu, Argent - 20 mm 100 pièces
10098374 Transparent Flacon à sertir 22 mm 1000 pièces
11991563 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 23 mm 100 pièces
11965703 Transparent Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm 23 mm 100 pièces
10623633 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 23 mm 1000 pièces
11905713 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 23 mm 100 pièces
10776635 Transparent Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm 20 mm 100 pièces
12450268 Transparent Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm 23 mm 1000 pièces
12460268 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 30 mm 1000 pièces
12420268 Transparent Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm 23 mm 100 pièces
12400278 Transparent Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm 23 mm 1000 pièces
10554095 Argent - 20 mm 100 pièces
10713487 Bleu - 20 mm 100 pièces
10147784 Ambré - 20 mm 100 pièces
10104424 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm -
10337824 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm 125 pièces
11513770 Ambré Flacon à sertir 22,5 mm 125 pièces
11583870 Ambré - 20 mm 1000 pièces
10046074 Bleu - 20 mm 100 pièces
11563770 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 30 mm 100 pièces
11553770 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 23 mm 125 pièces
11543770 Ambré Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 22 mm 22,5 mm 125 pièces
11921573 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 18 mm 100 pièces
11911573 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 18 mm 100 pièces
11583760 Transparent Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm 22 mm 125 pièces
12440298 Transparent Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm 22 mm -
10446502 Argent - 20 mm 1000 pièces
11311613 Argent - 20 mm 1000 pièces
12460298 Argent Bouchon à sertir avec système de dépressurisation 20 mm -
10540373 Gris, Rouge, Argent - 20 mm 100 pièces
12480278 Gris, Rouge, Argent - 20 mm 100 pièces
11925713 Transparent, Gris, Argent - 20 mm 100 pièces
12410298 Transparent, Gris, Argent - 20 mm -
12400288 Gris, Argent - 20 mm 100 pièces
10360885 Gris, Argent - 20 mm 100 pièces
10518785 Brun clair, Blanc, Argent - 20 mm 100 pièces
10158034 Transparent, Bleu translucide, Or - 20 mm 100 pièces
10076164 Transparent, Bleu translucide, Or - 20 mm 100 pièces
12490288 Transparent, Bleu translucide, Argent - 20 mm 100 pièces
11568190 Argent - 20 mm 500 pièces
11578190 Argent Bouchon à sertir magnétique 20 mm 500 pièces
11588190 Bleu Crimp Cap 20 mm 500 pièces
10338822 Rouge Capuchon de sertissage magnétique en composite 20 mm -
10185232 Bleu - 20 mm 500 pièces
10339062 Bleu, Argent - 20 mm 500 pièces
11548200 Gris, Argent - 20 mm 500 pièces
11558200 Bleu, Argent - 20 mm 500 pièces
11588170 Naturel - 20 mm -
15260349 Rouge, Naturel - 20 mm 500 pièces
15270349 Rouge, Argent - 20 mm 500 pièces
12470268 Gris - 20 mm 1000 pièces
12490268 Brun clair, Blanc - 20 mm 100 pièces
12450278 Gris, Rouge - 20 mm 100 pièces
10348822 Bleu, Rouge - 20 mm 500 pièces
12490278 Noir, Gris - 20 mm 100 pièces
10141442 Noir Septum 20 mm 100 pièces
11598190 Gris - 20 mm 500 pièces
10258012 Gris Septum 20 mm 2000 pièces
10472722 Gris Septum 20 mm 1000 pièces
10207682 Gris Septum 20 mm 1000 pièces
10513333 Noir, Gris - 20 mm 1000 pièces
10455012 Rouge - 20 mm -
10574083 - Septum 20 mm 100 pièces
11593670 Rouge Septum 20 mm 100 pièces
10759843 Rouge, Bleu - 20 mm 500 pièces
11518200 Bleu Septum 20 mm 500 pièces
11538200 Blanc - 20 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 73 options available.
73 options
Code produit 11508200 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20ST3
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Choisissez des matériaux de septum pour répondre à vos besoins.
  • Les bouchons en butyle gris sont un septum économique pour des applications à basse température (125°C) ou à basse pression.
  • Les septa en PTFE gris / caoutchouc rouge constituent un choix économique lorsqu’une barrière en PTFE est souhaitée.
  • Septa PurePack en PTFE / silicone blanc pour l’analyse générale des composés volatils.
  • Les septa en PTFE gris / butyle noir moulé offrent une fermeture hermétique plus sûre contre la perte de gaz fixes.
  • Le septum en PTFE / silicone bleu haute pureté réduit le bruit de fond des substances extractibles ou le dégazage des contaminants volatils.
  • Le septum en caoutchouc noir est un choix économique pour les applications où des niveaux réduits de pénétration de vapeur sont souhaités.
Kits pratiques non-assemblés
Les kits pratiques non assemblés de flacons pour analyse d’espace de tête National et Chromacol permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons et comprennent des quantités équivalentes de flacons et de joints en aluminium argenté avec septa pré-installés pour plus de commodité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septum pour bouchons à sertir de 20 mm
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Couleur Bleu
Matériau Silicone, PTFE
Septum Silicone / PTFE
Type de bouchon Septum uniquement
Quantité 500
Épaisseur (métrique) 3,0 mm
Hauteur (métrique) 3 mm
Type de produit Septum