Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Code produit 11578190 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Argent
Argent, Brun clair, Blanc
Blanc
Bleu
Bleu, Argent
Bleu, Rouge
Brun clair, Blanc
Brun clair, Blanc, Argent
Gris
Gris, Argent
Gris, Rouge
Gris, Rouge, Argent
Naturel
Noir
Noir, Gris
Rouge
Rouge, Argent
Rouge, Bleu
Rouge, Naturel
Transparent
Transparent, Bleu translucide, Argent
Transparent, Bleu translucide, Or
Transparent, Gris, Argent
Type de produit:
Bouchon avec joint en chlorobutyle / PTFE bleu
Bouchon à sertir avec système de dépressurisation
Bouchon à sertir magnétique
Capuchon de sertissage magnétique en composite
Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm
Flacon à sertir
Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm
Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 22 mm
Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm
Septum
À sertir
Diamètre (métrique) interne:
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Matériau:
Aluminium
Aluminium, Fer blanc
Aluminium-PR
Aluminum
Bromobutyle
Bromobutyle, PTFE
Bromobutyle, PTFE, Aluminium
Butyle
Butyle, PTFE
Caoutchouc
Chlorobutyle
Chlorobutyle, PTFE, Aluminium
Fer blanc
Fer blanc, Silicone, Fer blanc, Aluminium
PTFE, Caoutchouc
PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium
PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium-PR
PTFE, Caoutchouc, Aluminium
PTFE, Caoutchouc, Aluminium-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Aluminium
PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc
PTFE, Silicone, Aluminium-PR
PTFE, Silicone, Fer blanc
PTFE, Silicone, Fer blanc, Aluminium
Polyéthylène
Silicone, PTFE
Silicone / aluminium, Aluminum
Verre
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
125 pièces
2000 pièces
500 pièces
74 product options available for selection
Product selection table with 74 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Diamètre (métrique) interne Matériau unitSize
11578190 Argent Bouchon à sertir magnétique 20 mm Fer blanc 500 pièces
10035774 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm Verre 125 pièces
10330925 Ambré Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm - Verre 125 pièces
15726513 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm Verre 125 pièces
13456946 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm Verre 1000 pièces
10772707 Gris, Argent Bouchon avec joint en chlorobutyle / PTFE bleu 20 mm Chlorobutyle, PTFE, Aluminium -
10629105 Bleu, Argent - 20 mm PTFE, Silicone, Aluminium 100 pièces
10098374 Transparent Flacon à sertir 22 mm Verre 1000 pièces
11991563 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 23 mm Verre 100 pièces
11965703 Transparent Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm 23 mm Verre 100 pièces
10623633 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 23 mm Verre 1000 pièces
11905713 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 23 mm Verre 100 pièces
10776635 Transparent Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm 20 mm Verre 100 pièces
12450268 Transparent Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm 23 mm Verre 1000 pièces
12460268 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 30 mm Verre 1000 pièces
12420268 Transparent Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm 23 mm Verre 100 pièces
12400278 Transparent Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm 23 mm Verre 1000 pièces
10554095 Argent - 20 mm Aluminum 100 pièces
10713487 Bleu - 20 mm Aluminium, Fer blanc 100 pièces
10147784 Ambré - 20 mm PTFE, Silicone 100 pièces
10104424 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm Verre -
10337824 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 22,5 mm Verre 125 pièces
11513770 Ambré Flacon à sertir 22,5 mm Verre 125 pièces
11583870 Ambré - 20 mm Butyle 1000 pièces
10046074 Bleu - 20 mm PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc 100 pièces
11563770 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 30 mm Verre 100 pièces
11553770 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 23 mm Verre 125 pièces
11543770 Ambré Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 22 mm 22,5 mm Verre 125 pièces
11921573 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 18 mm Verre 100 pièces
11911573 Transparent Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm 18 mm Verre 100 pièces
11583760 Transparent Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm 22 mm Verre 125 pièces
12440298 Transparent Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm 22 mm Verre -
10446502 Argent - 20 mm Aluminium 1000 pièces
11311613 Argent - 20 mm Aluminium 1000 pièces
12460298 Argent Bouchon à sertir avec système de dépressurisation 20 mm Aluminium-PR -
10540373 Gris, Rouge, Argent - 20 mm PTFE, Caoutchouc, Aluminium 100 pièces
12480278 Gris, Rouge, Argent - 20 mm PTFE, Caoutchouc, Aluminium-PR 100 pièces
11925713 Transparent, Gris, Argent - 20 mm PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium 100 pièces
12410298 Transparent, Gris, Argent - 20 mm PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium-PR -
12400288 Gris, Argent - 20 mm PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium 100 pièces
10360885 Gris, Argent - 20 mm PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium-PR 100 pièces
12410278 Argent, Brun clair, Blanc À sertir - PTFE, Silicone, Aluminium 100 pièces
10518785 Brun clair, Blanc, Argent - 20 mm PTFE, Silicone, Aluminium-PR 100 pièces
10158034 Transparent, Bleu translucide, Or - 20 mm PTFE, Silicone, Fer blanc 100 pièces
10076164 Transparent, Bleu translucide, Or - 20 mm PTFE, Silicone, Fer blanc 100 pièces
12490288 Transparent, Bleu translucide, Argent - 20 mm PTFE, Silicone, Aluminium-PR 100 pièces
11568190 Argent - 20 mm Aluminium 500 pièces
11588190 Bleu - 20 mm Aluminium, Fer blanc 500 pièces
10338822 Rouge Capuchon de sertissage magnétique en composite 20 mm Aluminium, Fer blanc -
10185232 Bleu - 20 mm PTFE, Silicone, Fer blanc, Aluminium 500 pièces
10339062 Bleu, Argent - 20 mm PTFE, Silicone, Fer blanc 500 pièces
11548200 Gris, Argent - 20 mm Bromobutyle, PTFE, Aluminium 500 pièces
11558200 Bleu, Argent - 20 mm PTFE, Silicone, Aluminium 500 pièces
11588170 Naturel - 20 mm Polyéthylène -
15260349 Rouge, Naturel - 20 mm PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc 500 pièces
15270349 Rouge, Argent - 20 mm PTFE, Silicone, Fer blanc 500 pièces
12470268 Gris - 20 mm Bromobutyle 1000 pièces
12490268 Brun clair, Blanc - 20 mm PTFE, Silicone 100 pièces
12450278 Gris, Rouge - 20 mm PTFE, Caoutchouc 100 pièces
10348822 Bleu, Rouge - 20 mm PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc 500 pièces
12490278 Noir, Gris - 20 mm Butyle, PTFE 100 pièces
10141442 Noir Septum 20 mm Caoutchouc 100 pièces
11598190 Gris - 20 mm Bromobutyle 500 pièces
10258012 Gris Septum 20 mm Butyle 2000 pièces
10472722 Gris Septum 20 mm Chlorobutyle 1000 pièces
10207682 Gris Septum 20 mm Bromobutyle, PTFE 1000 pièces
10513333 Noir, Gris - 20 mm Bromobutyle, PTFE 1000 pièces
10455012 Rouge - 20 mm Silicone / aluminium, Aluminum -
10574083 - Septum 20 mm Silicone, PTFE 100 pièces
11508200 Bleu Septum 20 mm Silicone, PTFE 500 pièces
11593670 Rouge Septum 20 mm Silicone, PTFE 100 pièces
10759843 Rouge, Bleu - 20 mm PTFE, Silicone 500 pièces
11518200 Bleu Septum 20 mm PTFE, Silicone 500 pièces
11538200 Blanc - 20 mm Fer blanc, Silicone, Fer blanc, Aluminium 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 74 options available.
74 options
Code produit 11578190 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20MCB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Choisissez des matériaux de septum pour répondre à vos besoins.
  • Les bouchons en butyle gris sont un septum économique pour des applications à basse température (125°C) ou à basse pression.
  • Les septa en PTFE gris / caoutchouc rouge constituent un choix économique lorsqu’une barrière en PTFE est souhaitée.
  • Septa PurePack en PTFE / silicone blanc pour l’analyse générale des composés volatils.
  • Les septa en PTFE gris / butyle noir moulé offrent une fermeture hermétique plus sûre contre la perte de gaz fixes.
  • Le septum en PTFE / silicone bleu haute pureté réduit le bruit de fond des substances extractibles ou le dégazage des contaminants volatils.
  • Le septum en caoutchouc noir est un choix économique pour les applications où des niveaux réduits de pénétration de vapeur sont souhaités.
Kits pratiques non-assemblés
Les kits pratiques non assemblés de flacons pour analyse d’espace de tête National et Chromacol permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons et comprennent des quantités équivalentes de flacons et de joints en aluminium argenté avec septa pré-installés pour plus de commodité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Argent
Description Bouchon à sertir magnétique de 20 mm, orifice de 6 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 20 mm
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Couleur Argent
Matériau Fer blanc
Matériau du bouchon Fer blanc
Type de bouchon Bouchon à sertir (magnétique)
Quantité 500
Taille du bouchon 20 mm
Hauteur (métrique) 7 mm
Type de produit Bouchon à sertir magnétique