Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’échantillonnage automatique, inserts et bouchons
- Flacons pour échantillonneur automatique de chromatographie uniquement
- Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Code produit 11588190 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Couleur | Diamètre (métrique) interne | Matériau | unitSize | Type de produit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11588190 | Bleu | 20 mm | Aluminium, Fer blanc | 500 pièces | - |
| 10035774 | Transparent | 22,5 mm | Verre | 125 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 10330925 | Ambré | - | Verre | 125 pièces | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm |
| 15726513 | Transparent | 22,5 mm | Verre | 125 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 13456946 | Transparent | 22,5 mm | Verre | 1000 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 10772707 | Gris, Argent | 20 mm | Chlorobutyle, PTFE, Aluminium | - | Bouchon avec joint en chlorobutyle / PTFE bleu |
| 10629105 | Bleu, Argent | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium | 100 pièces | - |
| 10098374 | Transparent | 22 mm | Verre | 1000 pièces | Flacon à sertir |
| 11991563 | Transparent | 23 mm | Verre | 100 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 11965703 | Transparent | 23 mm | Verre | 100 pièces | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm |
| 10623633 | Transparent | 23 mm | Verre | 1000 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 11905713 | Transparent | 23 mm | Verre | 100 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 10776635 | Transparent | 20 mm | Verre | 100 pièces | Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm |
| 12450268 | Transparent | 23 mm | Verre | 1000 pièces | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm |
| 12460268 | Transparent | 30 mm | Verre | 1000 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 12420268 | Transparent | 23 mm | Verre | 100 pièces | Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm |
| 12400278 | Transparent | 23 mm | Verre | 1000 pièces | Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm |
| 10554095 | Argent | 20 mm | Aluminum | 100 pièces | - |
| 10713487 | Bleu | 20 mm | Aluminium, Fer blanc | 100 pièces | - |
| 10147784 | Ambré | 20 mm | PTFE, Silicone | 100 pièces | - |
| 10104424 | Transparent | 22,5 mm | Verre | - | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 10337824 | Transparent | 22,5 mm | Verre | 125 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 11513770 | Ambré | 22,5 mm | Verre | 125 pièces | Flacon à sertir |
| 11583870 | Ambré | 20 mm | Butyle | 1000 pièces | - |
| 10046074 | Bleu | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc | 100 pièces | - |
| 11563770 | Transparent | 30 mm | Verre | 100 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 11553770 | Transparent | 23 mm | Verre | 125 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 11543770 | Ambré | 22,5 mm | Verre | 125 pièces | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 22 mm |
| 11921573 | Transparent | 18 mm | Verre | 100 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 11911573 | Transparent | 18 mm | Verre | 100 pièces | Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm |
| 11583760 | Transparent | 22 mm | Verre | 125 pièces | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm |
| 12440298 | Transparent | 22 mm | Verre | - | Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm |
| 10446502 | Argent | 20 mm | Aluminium | 1000 pièces | - |
| 11311613 | Argent | 20 mm | Aluminium | 1000 pièces | - |
| 12460298 | Argent | 20 mm | Aluminium-PR | - | Bouchon à sertir avec système de dépressurisation |
| 10540373 | Gris, Rouge, Argent | 20 mm | PTFE, Caoutchouc, Aluminium | 100 pièces | - |
| 12480278 | Gris, Rouge, Argent | 20 mm | PTFE, Caoutchouc, Aluminium-PR | 100 pièces | - |
| 11925713 | Transparent, Gris, Argent | 20 mm | PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium | 100 pièces | - |
| 12410298 | Transparent, Gris, Argent | 20 mm | PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium-PR | - | - |
| 12400288 | Gris, Argent | 20 mm | PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium | 100 pièces | - |
| 10360885 | Gris, Argent | 20 mm | PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium-PR | 100 pièces | - |
| 12410278 | Argent, Brun clair, Blanc | - | PTFE, Silicone, Aluminium | 100 pièces | À sertir |
| 10518785 | Brun clair, Blanc, Argent | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium-PR | 100 pièces | - |
| 10158034 | Transparent, Bleu translucide, Or | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc | 100 pièces | - |
| 10076164 | Transparent, Bleu translucide, Or | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc | 100 pièces | - |
| 12490288 | Transparent, Bleu translucide, Argent | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium-PR | 100 pièces | - |
| 11568190 | Argent | 20 mm | Aluminium | 500 pièces | - |
| 11578190 | Argent | 20 mm | Fer blanc | 500 pièces | Bouchon à sertir magnétique |
| 10338822 | Rouge | 20 mm | Aluminium, Fer blanc | - | Capuchon de sertissage magnétique en composite |
| 10185232 | Bleu | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc, Aluminium | 500 pièces | - |
| 10339062 | Bleu, Argent | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc | 500 pièces | - |
| 11548200 | Gris, Argent | 20 mm | Bromobutyle, PTFE, Aluminium | 500 pièces | - |
| 11558200 | Bleu, Argent | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium | 500 pièces | - |
| 11588170 | Naturel | 20 mm | Polyéthylène | - | - |
| 15260349 | Rouge, Naturel | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc | 500 pièces | - |
| 15270349 | Rouge, Argent | 20 mm | PTFE, Silicone, Fer blanc | 500 pièces | - |
| 12470268 | Gris | 20 mm | Bromobutyle | 1000 pièces | - |
| 12490268 | Brun clair, Blanc | 20 mm | PTFE, Silicone | 100 pièces | - |
| 12450278 | Gris, Rouge | 20 mm | PTFE, Caoutchouc | 100 pièces | - |
| 10348822 | Bleu, Rouge | 20 mm | PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc | 500 pièces | - |
| 12490278 | Noir, Gris | 20 mm | Butyle, PTFE | 100 pièces | - |
| 10141442 | Noir | 20 mm | Caoutchouc | 100 pièces | Septum |
| 11598190 | Gris | 20 mm | Bromobutyle | 500 pièces | - |
| 10258012 | Gris | 20 mm | Butyle | 2000 pièces | Septum |
| 10472722 | Gris | 20 mm | Chlorobutyle | 1000 pièces | Septum |
| 10207682 | Gris | 20 mm | Bromobutyle, PTFE | 1000 pièces | Septum |
| 10513333 | Noir, Gris | 20 mm | Bromobutyle, PTFE | 1000 pièces | - |
| 10455012 | Rouge | 20 mm | Silicone / aluminium, Aluminum | - | - |
| 10574083 | - | 20 mm | Silicone, PTFE | 100 pièces | Septum |
| 11508200 | Bleu | 20 mm | Silicone, PTFE | 500 pièces | Septum |
| 11593670 | Rouge | 20 mm | Silicone, PTFE | 100 pièces | Septum |
| 10759843 | Rouge, Bleu | 20 mm | PTFE, Silicone | 500 pièces | - |
| 11518200 | Bleu | 20 mm | PTFE, Silicone | 500 pièces | Septum |
| 11538200 | Blanc | 20 mm | Fer blanc, Silicone, Fer blanc, Aluminium | 500 pièces | - |
Description
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Choisissez des matériaux de septum pour répondre à vos besoins.
- Les bouchons en butyle gris sont un septum économique pour des applications à basse température (125°C) ou à basse pression.
- Les septa en PTFE gris / caoutchouc rouge constituent un choix économique lorsqu’une barrière en PTFE est souhaitée.
- Septa PurePack en PTFE / silicone blanc pour l’analyse générale des composés volatils.
- Les septa en PTFE gris / butyle noir moulé offrent une fermeture hermétique plus sûre contre la perte de gaz fixes.
- Le septum en PTFE / silicone bleu haute pureté réduit le bruit de fond des substances extractibles ou le dégazage des contaminants volatils.
- Le septum en caoutchouc noir est un choix économique pour les applications où des niveaux réduits de pénétration de vapeur sont souhaités.
Kits pratiques non-assemblés
Les kits pratiques non assemblés de flacons pour analyse d’espace de tête National et Chromacol permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons et comprennent des quantités équivalentes de flacons et de joints en aluminium argenté avec septa pré-installés pour plus de commodité.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Description | Bouchon à sertir magnétique composite de 20 mm, orifice de 8 mm |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 20 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 20 mm |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Aluminium, Fer blanc |
| Matériau du bouchon | Aluminium, fer blanc |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir (magnétique, avec opercule) |
| Quantité | 500 |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| Hauteur (métrique) | 7 mm |
| Afficher plus Afficher moins |