Learn More
21-Acétoxy-11β-hydroxypregna-1,4,16-triène-3,20-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 21-Acetoxy-11beta-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 3044-42-6 |
| Formule moléculaire | C23H28O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 11beta,21-Dihydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione 21-Acetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H28O5/c1-13(24)28-12-20(27)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,2)21(16)19(26)11-23(17,18)3/h7-10,16-17,19,21,26H,4-6,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,19-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nom IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 384.47 |
| Poids de la formule | 384.1937 |