Learn More
21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate, TRC
Code produit 30134251
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134251 500 mg 500mg
30003567 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134251 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC366320500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25122-52-5
Formule moléculaire C25 H32 Cl F O5
Poids moléculaire (g/mol) 466.97
Synonyme Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-, 17-propionate (8CI), 21-Chloro-9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate
Nom IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Poids de la formule 466.1922