Learn More
21-Desacetyl Anecortave, TRC
Code produit 30364846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364846 100 mg 100mg
30351137 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30364846 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD288340100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10184-70-0
Formule moléculaire C21 H28 O4
Poids moléculaire (g/mol) 344.44
Synonyme Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 17,21-Dihydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, AL 4940
Nom IUPAC (8S,10S,13S,14S,17R)-17-17-(2-hydroxyacétylle)-10,13-diméthyl-2,6,7,8,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-3-one
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 21-Desacetyl Anecortave
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h6,11,15,17,22,25H,3-5,7-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Poids de la formule 344.1988