Learn More
21-Hydroxyéprérénone (mélange alpha et bêta), TRC
Code produit 30393033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393033 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8045081MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 21-Hydroxyeplerenone (alpha, beta mixture)
CAS 334678-67-0
Formule moléculaire C24H30O7
Quantité 1 mg
Synonyme (7alpha,11alpha,17alpha)-9,11-Epoxy-17,21-dihydroxy-3-oxo-gamma-lactone Methyl Ester Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C24H30O7/c1-21-6-4-13(25)8-12(21)9-14(19(27)29-3)18-15-5-7-23(10-16(26)20(28)31-23)22(15,2)11-17-24(18,21)30-17/h8,14-18,26H,4-7,9-11H2,1-3H3/t14-,15+,16?,17-,18+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CC(O)C(=O)O6)[C@H]14
Nom IUPAC (1R,2S,9R,10R,11S,14R,15S,17R)-4'-hidroxi-2,15-dimetil-5,5'-dioxospiro[18-oxapentaciclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadec-6-eno-14,2'-oxolano]-9-carboxilato de metilo
Poids moléculaire (g/mol) 430.49
Poids de la formule 430.1992