Learn More
21-Hydroxypregna-1,4,16-triène-3,11,20-trione (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione |
| CAS | 102447-86-9 |
| Formule moléculaire | C21H24O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 16-Dehydro 17-Dehydroxy Prednisone |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h6-9,14-15,19,22H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC=C2C(=O)CO)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C |
| Nom IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,12,14,15-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,11-diona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 340.41 |
| Poids de la formule | 340.1675 |