Learn More
21-Hydroxypregna-1,4,16-triène-3,11,20-trione (> 85%), TRC
Code produit 30407326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407326 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407326 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95221025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione
CAS 102447-86-9
Formule moléculaire C21H24O4
Quantité 25 mg
Synonyme 16-Dehydro 17-Dehydroxy Prednisone
Formule InChI InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h6-9,14-15,19,22H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC=C2C(=O)CO)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
Nom IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,12,14,15-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,11-diona
Poids moléculaire (g/mol) 340.41
Poids de la formule 340.1675