Learn More
21-O-acétyl dexaméthasone, TRC
Code produit 30317482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317482 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317482 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16848050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dexamethasone Acetate
CAS 1177-87-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C24 H31 F O6
Quantité 50 mg
Synonyme Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,8CI), (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methyl-9α-fluoroprednisolone 21-acetate, Dalalone DP, Dalalone LA, Decadron LA, Decadronal, Dectancyl, Dex-Cortidelt acetate, Dexa-Cortisyl, Dexamethasone 21-acetate, Dexamethasone acetate, Fortecortin, Fortecortin (crystal suspension), NSC 39471
Formule InChI InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Nom IUPAC Acetato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo]
Poids moléculaire (g/mol) 434.5
Poids de la formule 434.2105
Pourcentage de pureté >95