Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité en acier pour acides / corrosifs 22 gallons Sure-Grip™ EX Slimline avec portes à fermeture manuelle
GREENER_CHOICE
Code produit 11965426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Fermeture manuelle
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
11965426 Fermeture manuelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11965426 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8922021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2451.75€
    1977.14€ / 1 pièces
    Économisez 474.61€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez la sécurité sur le lieu de travail et la propreté grâce à l’équipement de sécurité et de stockage approprié. L’armoire de sécurité en acier pour acides / corrosifs Justrite™ 22 gallons Sure-Grip™ EX Slimline avec portes à fermeture manuelle est spécialement conçue pour stocker en toute sécurité les acides et les produits corrosifs dans les laboratoires.
Justrite acier bleu Slimline Les armoires de sécurité pour produits corrosifs possèdent les mêmes caractéristiques de sécurité que celles pour produits inflammables. Tous les modèles sont dotés d’une construction à double paroi, de doubles évents, de connexions de fil de mise à la terre, d’étagères réglables, de rebords étanches, de portes à verrouillage automatique trois points et de pieds de nivellement. La ou les portes à fermeture manuelle s'ouvrent à 180 degrés et se verrouillent automatiquement lorsqu'on les pousse pour les fermer.
Spécification
Description Acier laminé à froid (calibre 18)
Dimensions (P x L x H) 18 x 23,25 x 65 in
Modèle de porte Fermeture manuelle
Capacité de charge 22 gal.
Couleur Bleu
Matériau Acier (CR)