Learn More
Hamilton™ Calibre 22, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte
Code produit 12361808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
12361808 22 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12361808 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 2202202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    124.57€ / 6 pièces
    Économisez 10.43€
    7% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
Cette catégorie d’aiguilles est fournie sans pavillon, de sorte qu’elles ne peuvent pas être connectées à une seringue Hamilton. Le type de pointe et la longueur de la tubulure peuvent être spécifiés au moment de la commande.
Fiche des spécifications techniques
  • Jauge– calibre 22
  • Style de point– 5 ou AS
  • Longueur de l'aiguille– Longueur d'aiguille personnalisée
  • Autoclavable– Oui
  • Quantité vendue– 6 aiguilles par paquet
  • Moyeu– Pas de hub
Spécification
Calibre d’aiguille 22 g
Type de produit Aiguilles sans embase