Learn More
HUBER Bains à circulation chauffant réfrigéré Mini-stat 230
Code produit 13351539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
476 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
13351539 476 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13351539 Fournisseur HUBER Code fournisseur 2015.0005.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10765.00€
    7160.00€ / 1 pièces
    Économisez 3605.00€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Les plus petits thermostats à circulation de refroidissement au monde, qui peuvent être placés dans une hotte de laboratoire ou dans une usine. Les Ministats sont de petite taille, mais offrent des performances suffisantes pour contrôler les photomètres, les réfractomètres, les viscosimètres, les appareils de distillation, les récipients de réaction, les mini-usines.
  • Bain à circulation chauffant réfrigéré
  • Contrôleur Pilot ONE avec technologie Plug and Play
  • Contrôle précis de la température
  • Navigation sur écran tactile de 5,7 po et dans des menus confortables
  • Protection contre les surchauffes et les niveaux bas
  • Classe de sécurité III/FL (DIN 12876)
  • Pompe aspirante / foulante puissante
  • Programmateur avec fonctions de calendrier et d’horloge
  • Étalonnage en cinq points
  • Connexion du capteur Pt100
  • Plage de températures : -40°C à 200°C
  • Capacité de refroidissement (20°C) : 0,42kW
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 0,38kW
  • Capacité de refroidissement (-40°C) : 0,05kW
  • Capacité de chauffage : 1,6-2,1 kW
  • Pression de pompe max. : 22 L/min / 0,7 bar
  • Pompe d’aspiration max. : 16 L/min / 0,4 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
Spécification
Puissance de refroidissement 100°C à 0,42 kW, 20°C à 0,42 kW, 0°C à 0,38°CkW, à 10°C à 0,33°CkW, à 20°C (à 0,25 kW)
Type de pompe Circulation
Gamme de températures -40°C à +200°C
Affichage TFT
Caractéristiques Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel.
Capacité de chauffage 1,6 - 2,1 kW
Modèle Ministat 230
Capacité de la pompe 22 L/min, pression 0,7 bar, 16 L/min, aspiration 0,4 bar
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température ±0,02°C
Garantie 3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques
Largeur (métrique) 255 mm
Hauteur (métrique) 476 mm
Poids (métrique) 37 kg
Tension 208/240 V
Fréquence 50/60 Hz