Learn More
24, 25-Dihydroxy VD2, MedChemExpress
Code produit 16478218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478218 10 mg
16411979 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16478218 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY76801
MedChemExpress 24, 25-Dihydroxy VD2 is a hydroxylated metabolite of Vitamin D2; a synthetic analog of Vitamin D.
24, 25-Dihydroxy VD2 is a hydroxylated metabolite of Vitamin D2
Spécification
Nom chimique ou matériau 24, 25-Dihydroxy VD2
CAS 58050-55-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H44O3
Quantité 10 mg
Synonyme 24,25-Dihydroxy vitamin D2
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (233.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)/C=C/C(O)(C)C(C)(C)O)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 428.65
Poids de la formule 428.65
Pourcentage de pureté 99.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism