Learn More
24, 25-Dihydroxy VD3, MedChemExpress
Code produit 16480658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480658 5 mg
16441979 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16480658 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY76915
MedChemExpress 24, 25-Dihydroxy VD3 is a compound closely related to 1,25-dihydroxyvitamin D3 and is the active form of vitamin D3.
24, 25-Dihydroxy VD3 is a compound closely related to 1,25-dihydroxyvitamin D3 and is the active form of vitamin D3.
Spécification
Nom chimique ou matériau 24, 25-Dihydroxy VD3
CAS 40013-87-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H44O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (120.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCC(O)C(C)(C)O)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 416.64
Poids de la formule 416.64
Pourcentage de pureté 96.14%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism