Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 36 cm
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Les capillaires sans revêtement interne sont fournis dans des ensembles préassemblés de 24 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Longueur des capillaires | 36 cm |
| Contenu et stockage | Conserver ce réseau à température ambiante. Pour plus d’informations sur le stockage du réseau capillaire sur et hors de l’instrument, reportez-vous au guide de maintenance, de dépannage et de référence de votre analyseur génétique. |
| Description | Réseau de 24 capillaires, capillaire de 36 cm, capillaires sans revêtement interne, applications d’identification humaine, à utiliser avec l’analyseur génétique 3500xL, température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3500xL |
| À utiliser avec (application) | Séquençage, identification humaine |
| Type de produit | Analyseur génétique 3500xL |
| Quantité | 1 réseau |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |