Learn More
24-hydroxybudésonide (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30133744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133744 25 mg 25mg
30008381 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133744 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH83037025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C25H34O7
Poids moléculaire (g/mol) 446.53
Synonyme (11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(3-hydroxybutylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]5C4(C(CO)=O)OC(CC(O)C)O5)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 24-Hydroxybudesonide (Mixture of Diastereomers)
Quantité 25 mg