Learn More
24-Hydroxycholesterol, MedChemExpress
Code produit 16451718
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451718 5 mg
16440396 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16451718 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2370
MedChemExpress 24-Hydroxycholesterol is a natural sterol, which serves as a positive allosteric modulator of N-Methyl-d-Aspartate (NMDA) receptorsR, and a potent activator of the transcription factors LXR.
24-Hydroxycholesterol is a natural sterol, which serves as a positive allosteric modulator of N-Methyl-d-Aspartate (NMDA) receptorsR, and a potent activator of the transcription factors LXR.
Spécification
Nom chimique ou matériau 24-Hydroxycholesterol
CAS 30271-38-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H46O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (62.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C(O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Poids moléculaire (g/mol) 402.65
Poids de la formule 402.65
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration