Learn More
24-Hydroxycholesterol, TRC
Code produit 30012051
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012051 10 mg 10mg
30005192 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012051 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH91804010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30271-38-6
Formule moléculaire C27H46O2
Poids moléculaire (g/mol) 402.65
Synonyme Cholest-5-ene-3β,24-diol, (3β)-Cholest-5-ene-3,24-diol
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R)-5-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)C(O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 24-Hydroxycholesterol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25?,26+,27-/m1/s1
Poids de la formule 402.3498
Pourcentage de pureté >95%