Learn More
24-Nor Ursodeoxycholic Acid, TRC
Code produit 30134332
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134332 10 mg 10mg
30133065 50 mg 50mg
30003446 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134332 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN86530010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99697-24-2
Formule moléculaire C23 H38 O4
Poids moléculaire (g/mol) 378.55
Synonyme (3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-norcholan-23-oic Acid;
Nom IUPAC (3R)-3-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]butanoic acid
SMILES C[C@H](CC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 24-Nor Ursodeoxycholic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H38O4/c1-13(10-20(26)27)16-4-5-17-21-18(7-9-23(16,17)3)22(2)8-6-15(24)11-14(22)12-19(21)25/h13-19,21,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1
Poids de la formule 378.277