Learn More
BRAND™ Insert 2in1 pour 24 puits, membrane en PC
Code produit 16164947 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
8 μm
Quantité:
4 x 12
48 x 1
Conditionnement:
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Quantité Conditionnement
16164947 0,4 μm 48 x 1 48 pièces
16174947 0,4 μm 4 x 12 48 pièces
16184947 8 μm 48 x 1 48 pièces
16194947 8 μm 4 x 12 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16164947 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 782700
Expédition estimée: 30-11-2026
La surface cellGrade™ plus des membranes assure une excellente adhérence et une excellente croissance des cellules. Les membranes hautement transparentes vous donnent une bonne visibilité de vos cultures cellulaires, et la haute densité de pores con
  • Utilisez les inserts en position suspendue ou debout
  • Pour plaques à 24 puits ou boîtes de culture
  • Obtenez une croissance cellulaire uniforme et contrôlée grâce au traitement de surface, sans revêtement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert 2in1 pour 24 puits, membrane en PC 0,4 mu;m
Matériau PC
Porosité 0,4 μm
Quantité 48 x 1
Stérilité Stérile
Nbre de puits 24