Learn More
BRAND™ Insert 2in1 pour 24 puits, membrane en PC
Code produit 16184947 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
8 μm
Quantité:
4 x 12
48 x 1
Conditionnement:
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Quantité Conditionnement
16184947 8 μm 48 x 1 48 pièces
16164947 0,4 μm 48 x 1 48 pièces
16174947 0,4 μm 4 x 12 48 pièces
16194947 8 μm 4 x 12 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16184947 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 782706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.02€
    345.85€ / 48 pièces
    Économisez 15.17€
    4% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
La surface cellGrade™ plus des membranes assure une excellente adhérence et une excellente croissance des cellules. Les membranes hautement transparentes vous donnent une bonne visibilité de vos cultures cellulaires, et la haute densité de pores con
  • Utilisez les inserts en position suspendue ou debout
  • Pour plaques à 24 puits ou boîtes de culture
  • Obtenez une croissance cellulaire uniforme et contrôlée grâce au traitement de surface, sans revêtement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Insert 2in1 pour 24 puits, membrane en PC 8 mu;m
Matériau PC
Porosité 8 μm
Quantité 48 x 1
Stérilité Stérile
Nbre de puits 24
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.