Learn More
Thermo Scientific™ Rotor 24 x 1,5 / 2,0 mL avec couvercle de confinement biologique ClickSeal™
Code produit 10544733 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24 x 1,5 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10544733 24 x 1,5 / 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10544733 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.02€
    647.10€ / 1 pièces
    Économisez 186.92€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Protégez efficacement vos échantillons grâce aux tubes standard de 1,5/2,0 ml du rotor 24 x 1,5/2,0 ml Thermo Scientific™ avec couvercle de confinement biologique ClickSeal™.
Protégez efficacement les échantillons avec les tubes standard 1,5 / 2,0 à l’aide du rotor Thermo Scientific™ 24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal™.
Rotor angulaire pour centrifugeuse Sorvall Legend 17/17R, 21/21R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor 24 24 x 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Matériau Polymère technique
Type Couvercle pour nacelle
Capacité 24 x 1,5 / 2 mL
FCR max. 21,100 ×g
Vitesse max. 14 800 tr/min
Rayon (métrique) 8,6 cm
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico et Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Angle 45°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par le CAMR, HPA, à Porton Down, R.U
Biocontainment Oui