Learn More
MP Biomedicals™ QuickPrep™ 2 porte-échantillons
Code produit 15772432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
24 x 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15772432 24 x 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15772432 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116005512
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compatible avec le QuickPrep Système. QuickPrep™ Le porte-échantillons (2) mesure 24 x 2 mL. QuickPrep porte-tubes d'échantillons pour la lyse et le broyage à température ambiante. FastPrep-24 .
  • Adaptateur pour FastPrep-24 Instruments pour broyer, lyser, homogénéiser 24 échantillons de 2 mL.
  • Le QuickPrep Cet adaptateur est idéal pour les applications à haut débit et peut traiter jusqu'à 24 échantillons de 2 mL simultanément.
  • Il s'agit de l'adaptateur standard fourni avec le FastPrep-24™ Instrument de table 5G.
  • La conception ergonomique de l'adaptateur garantit que les tubes de 2 mL sont faciles à charger et qu'ils restent bien scellés pendant le broyage, la lyse et l'homogénéisation.
  • Il est stable et peut être placé sur un plan de travail pour servir de support à tubes.
  • Les échantillons congelés chargés dans l'adaptateur et stockés entre -20 °C et -80 °C sont prêts à être traités immédiatement avec un minimum de manipulation, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par les enzymes endogènes.
  • Achetez plusieurs adaptateurs pour utiliser le même FastPrep-24 Instrument 5G pour plusieurs groupes de laboratoire ou applications d'échantillonnage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 24 x 2 ml
Conditions de stockage Température ambiante (15 °C à 30 °C)
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (équipement) FastPrep-24
Type de produit Support de tube