Learn More
25-Hydroxyvitamine D3 3,3'-Éther biotinylaminopropylique, TRC
Code produit 30135730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135730 10 mg 10mg
30138635 1 mg 1mg
30004857 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH99581510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193278-59-0
Formule moléculaire C40H65N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 684.04
Synonyme [3aS-(3aalpha,4beta,6aalpha)]-Hexahydro-N-[3-[[(3beta,5Z,7E)-25-hydroxy-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-yl]oxy]propyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
Nom IUPAC N-(3-(((1S,Z)-3-(2-(((1S,7aR,E)-1-((R)-6-hydroxy-6-méthylheptan-2-yl)-7a-méthyloctahydro-4H-inden-4-ylidène)éthylidène)-4-méthylénencyclohexyl)oxy)propyl)-5-((3aS,4R,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
SMILES OC(C)(CCC[C@H]([C@H](CCC1/2)[C@@]1(C)CCCC2=C/C=C3C[C@@H](OCCCNC(CCCC[C@@H]4[C@@]5([C@]([H])(CS4)NC(N5)=O)[H])=O)CCC/3=C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3'-Biotinylaminopropyl Ether
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C40H65N3O4S/c1-27-15-18-31(47-24-10-23-41-36(44)14-7-6-13-35-37-34(26-48-35)42-38(45)43-37)25-30(27)17-16-29-12-9-22-40(5)32(19-20-33(29)40)28(2)11-8-21-39(3,4)46/h16-17,28,31-35,37,46H,1,6-15,18-26H2,2-5H3,(H,41,44)(H2,42,43,45)/b29-16+,30-17-/t28-,31+,32+,33?,34+,35-,37+,40-/m1/s1
Poids de la formule 683.47