Learn More
Hamilton™ Seringue étanche aux gaz série 1000 de 25 mL
Description
- Cette gamme de seringues offre une variété d'options de terminaison et d'aiguilles, assurant une polyvalence et une adaptabilité exceptionnelles.
- Distribue des volumes jusqu'à 25 mL.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 22 g |
| Diamètre (impériale) interne | 0,907 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,0161 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0.41 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,0283 in |
| Diamètre (impériale) externe | 1,07 in |
| Diamètre (métrique) interne | 23.0 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 27.1 mm |
| Afficher plus |