Learn More
Hirschmann™ Burette de 25 ml de classe B avec robinet d’arrêt latéral en verre ambré
Code produit 13127999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13127999 25 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13127999 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 3220170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    171.00€ / 2 pièces
    Économisez 24.00€
    12% de réduction
En stock
Pour une précision volumétrique dans la manipulation des liquides.
  • Classe B.
  • Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™ pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
  • En verre ambré pour la protection des contenus photosensibles
  • Robinet d’arrêt latéral en verre
  • Étalonnées pour EX
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
  • Marques de graduation blanches
Spécification
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre
Graduations 0,05 mL
Balance Blanc
Robinets d’arrêt Latéral
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,045 ml
Type Burette
Class Classe B.
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385