Learn More
Abnova™ MgCl2 25 mM
Code produit 16092565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,8 mL
5 x 1,8 mL
Conditionnement:
1.80mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16092565 5 x 1,8 mL 5 pièces
16082565 1,8 mL 1.80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16092565 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur D0023.5x1.8mL
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Le mélange 25 mM MgCl2 peut être utilisé pour l’optimisation de la concentration d’ions magnésium dans la réaction PCR.
Spécification
À utiliser avec (application) PCR standard
Quantité 5 x 1,8 mL