Learn More
Heathrow Scientific™ Boîte de rangement en carton pour tubes cryogéniques
Code produit 16370656 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
25 tubes (tube au format 5 x 5)
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16370656 25 tubes (tube au format 5 x 5) 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16370656 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.69€
    450.69€ / 200 pièces
    Économisez 264.00€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Boîte de rangement en carton pour tubes cryogéniques 5 x 5 emplacements avec grille pour tubes de 2,0 mL.
  • Boîtes en carton recouvert de papier
  • Les partitions sont incluses dans chaque boîte
  • Format 5 x 5 pour tubes jusqu'à 14 mm de diamètre
Spécification
Certifications/Conformité Aucun
Description Boîte de rangement en carton pour tubes cryogéniques 50 mm 5 x 5 emplacements avec grille pour tubes de 1,5/2 mL
Type de bouchon Couvercle
Couleur Bleu
Matériau Carton, Papier
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Tubes, flacons
Capacité 25 tubes (tube au format 5 x 5)
Comprend Séparateur
Matériau de doublure Sans doublure
Nbre de compartiments 25
Nbre de positions 25
Type de produit Boîte de stockage cryogénique
Quantité 200/Carton
Empilables Non
Méthode de stockage Lieu frais et sec
Dimensions (L x l x H) 3,4 x 3,4 x 1,5 in
Longueur (métrique) 87 mm
Longueur (impériale) 3,4 in
Largeur (métrique) 87 mm
Largeur (impériale) 3,4 in
Hauteur (métrique) 38 mm
Hauteur (impériale) 1,5 in