Learn More
Wheaton™ Récipient pour échantillons en PS de 250 ml
Description
- Pour le prélèvement, le transport et le stockage général des échantillons
- Large gamme de récipients pour répondre à la plupart des besoins de l’utilisateur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient à échantillons |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Certifications/Conformité | Directive européenne 98/79/CE |
| Matériau du bouchon | Métal |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Diamètre (métrique) | 63,4 mm |
| Hauteur (métrique) | 121,2 mm |
| Afficher plus |