Learn More
Deacetyl Bisacodyl, TRC
Code produit 30011709
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011709 250 mg 250mg
30009171 500 mg 500mg
17939634 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD288670250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-41-8
Formule moléculaire C18 H15 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 277.32
Synonyme 4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]diphenol, 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, Sodium Picosulfate Imp. B (EP), Bisacodyl Imp. A (EP), Bisacodyl-desacetyl
Nom IUPAC 4-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenol
SMILES Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H
Poids de la formule 277.1103
Pourcentage de pureté >95%