missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Acetate-1,2-13C2, TRC

Code produit 30006711
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006711 250 mg 250mg
30135852 50 mg 50mg
30136610 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30006711 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS610971250MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 56374-56-2
Formule moléculaire 13C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 84.02
Synonyme Sodium [13C2]-Acetate, Acetic-13C2 Acid Sodium Salt
Nom IUPAC sodium;acetate
SMILES [Na+].[13CH3][13C](=O)[O-]

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium Acetate-1,2-13C2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Poids de la formule 84.0098
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.