Learn More
Rephile™ Lampe UV 254 nm
Code produit 15439639 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de purification d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15439639 Système de purification d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15439639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.90€
    214.68€ / 1 pièces
    Économisez 61.22€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Ce produit est conçu pour réduire le nombre de bactéries afin d’offrir une qualité d’eau optimale pour les applications sensibles aux bactéries.
Lampe UV de remplacement pour les grands Elix™ systèmes Rios™ et ASM module dans les grands réservoirs SDS. Comparable à ZLXUVLPL1
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
  • Milli-Q Integral™
  • Elix Advantage™
  • Elix Reference™
  • Elix Essential™
  • Grand RiOs™
  • Grand Elix™
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Système de purification d’eau
Type Lampe UV