missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphenidol Hydrochloride, TRC

Code produit 30010562
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010562 25 g 25g
30136466 1 g 1g
30137119 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30010562 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48694025G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 3254-89-5
Formule moléculaire C21 H27 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 345.91
Synonyme 1-Piperidinebutanol, α,α-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinebutanol, α,α-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), Ansmin, Cefadol, Celmidol, Difenidol hydrochloride, Difenidolin, Diphenidol hydrochloride, Maniol, Mecalmin, Pineroro, SKF 478A, Satanolon, Tenesdol, Vontrol, Wansar
Nom IUPAC 1,1-diphenyl-4-piperidin-1-ylbutan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3

Spécification

Nom chimique ou matériau Difenidol Hydrochloride
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
Poids de la formule 345.1859
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.