Learn More
Bachem 25GR Wang resin (200-400 mesh, 0.80-1.20 mmol/g)
Marque:  Bachem 4003214.0025
Encompass_Preferred
25GR Wang resin (200-400 mesh, 0.80-1.20 mmol/g)
Code produit. 16642556
  • 302.96€ / 25g