Learn More
Adrafinil, TRC
Code produit 30009217
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009217 25 mg 25mg
17930515 5 mg 5mg
17953665 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009217 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA30150025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63547-13-7
Formule moléculaire C15H15NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 289.35
Synonyme Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxy- (9CI, ACI), 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxyacetamide (ACI), 2-Benzhydrylsulfinyl-N-hydroxyacetamide, Adrafinil, CRL 40028, Olmifon
Nom IUPAC 2-benzhydrylsulfinyl-N-hydroxyacetamide
SMILES ONC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Adrafinil
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H15NO3S/c17-14(16-18)11-20(19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15,18H,11H2,(H,16,17)
Poids de la formule 289.0773