missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Torsemide, Torsemide, TRC

Code produit 17934975
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17934975 25 mg 25mg
17985055 10 mg 10mg
17904155 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17934975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT54875025MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

Formule moléculaire C16 H20 N4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 348.42
Synonyme Torasemide anhydrous, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide, 1-([4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl)-3-(propan-2-yl)urea, 1-[4-(3-Methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurea, AC 4464, BM 02.015, BM 02015, Britomar, Demadex, Dilutol, Examide, Isemid, JDL 464, Luprac, Tide 10, Toradiur, Torasemide, Torem, Torsemide, Unat, UpCard, 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-
Nom IUPAC 1-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurea
SMILES CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2

Spécification

Nom chimique ou matériau Torasemide
CAS 56211-40-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
Poids de la formule 348.1256
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.