Learn More
Code Corporation™ Scanner de codes-barres manuel 2700
Code produit 17963862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Batterie B27
Batterie B27, station de recharge inductive, câble de recharge USB de 1,8 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17963862 Batterie B27, station de recharge inductive, câble de recharge USB de 1,8 m 1 pièce
17993872 Batterie B27 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17963862 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1166.32€ / 1 pièces
    Économisez 133.68€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lisez facilement les codes-barres larges et petits grâce au lecteur de codes-barres portable ultra-rapide CR2700. Ce scanner omnidirectionnel performant élimine les repositionnements et les re-scans fastidieux des codes-barres.
  • Lisez facilement les codes-barres larges et petits grâce au lecteur de codes-barres portable ultra-rapide CR2700.
  • Ce scanner omnidirectionnel performant élimine les repositionnements et les re-scans fastidieux des codes-barres.
  • Démarrez vos processus de numérisation ou ajoutez ce kit scanner + batterie à votre solution de numérisation actuelle.
  • Utilisations B27 piles avec indicateur de charge intégré.
  • Indice de protection IP65 contre la pénétration de poussière et de liquide. CodeShield™ Boîtier pour désinfectant et nettoyage chimique.
  • Performances de lecture inégalées sur les surfaces courbes et brillantes.
  • USB, Bluetooth™5 Low Energy (pour une sécurité des données améliorée, une autonomie de batterie prolongée et moins de temps d'arrêt).
  • Retour d'information visuel, sonore et haptique personnalisable grâce à plusieurs boutons programmables.
  • Détecter les problèmes – Suivi des dates d'entretien et des statistiques de batterie pour aider le service informatique à déployer et gérer son parc de scanners.
Spécification
Description Código Reader™ Escáner de código de barras con mango 2700 y estación de carga
Types de code-barre pris en charge BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, Matrix 2 of 5, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JANCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (prorietary--add'l license req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Méthode de transfert de donnée Bluetooth 5 de bajo consumo (clase II)
Hauteur (métrique) 135.00 mm
Hauteur (impériale) 5,3 in
Largeur (métrique) 53.34 mm
Largeur (impériale) 2,1 in
Profondeur (métrique) 131.00 mm
Profondeur (impériale) 5,2 in
Poids (métrique) 177 g
Connexion de charge USB 2.0 (Génétique HID   HID tensiomètre, port COM virtuel)
Poids (impériale) 0.29 lb.
Certifications/Conformité CE, Europe : CE-RoHS
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, identificación general, atención médica, laboratorio, fabricación, farmacéutica
Humidité 5% a 95% (sin condensación)
Comprend Batterie B27, station de recharge inductive, câble de recharge USB de 1,8 m
Accessoires requis Bluetooth 5 de bajo consumo (clase II)
Garantie 3 ans
Type de logiciel FDA
Quantité 1 Kit
Type Lector de códigos de barras
Type de connexion Connexion Bluetooth
Type d’affichage Aucune incluse
Alimentation électrique Batterie rechargeable
Alternate Part Number CR2702-100-A271-C36-MB6-C286