Learn More
Code Corporation™ Station de recharge par induction 2700
Code produit 17934772 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
2700 Station de recharge inductive
Station de recharge inductive 2700, câble USB
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17934772 2700 Station de recharge inductive 1 pièce
17924772 Station de recharge inductive 2700, câble USB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17934772 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176689
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gardez votre pile CR2700 chargée grâce à cette station de charge par induction.
  • Gardez votre pile CR2700 chargée grâce à cette station de charge par induction.
  • La recharge par induction élimine les contacts métalliques exposés et les défaillances de contact qui en découlent, causées par les nettoyages chimiques.
Spécification
Description Lecteur de codes™ 2700 Station de charge à induction avec 1,8 m USB Cordon
Hauteur (métrique) 50.80 mm
Hauteur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 228.60 mm
Largeur (impériale) 9 in
Profondeur (métrique) 203.20 mm
Profondeur (impériale) 8 in
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, identificación general, atención médica, laboratorio, fabricación, farmacéutica
Comprend 2700 Station de recharge inductive
Quantité 1 de chaque
Type Station de recharge
Type de connexion Câble
Mémoire pour les données Aucun
Type d’affichage Aucune incluse
Alimentation électrique USB ou le RS-232
Résolution Aucun écran inclus
Alternate Part Number ARC-A271-C36-C286