Learn More
Code Corporation™ Support de base pour station de recharge par induction 2700
Code produit 17900002 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
RS-232, USB
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17900002 RS-232, USB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17900002 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176690
Expédition estimée: 05-01-2027
Maintenez votre station de charge inductive CR2700 stable et exactement où vous le souhaitez grâce à ce support de base robuste.
  • Maintenez votre station de charge inductive CR2700 stable et exactement où vous le souhaitez grâce à ce support de base robuste.
  • À utiliser avec la station de recharge par induction CR2700.
Spécification
Description Código Reader™ Base de montaje para estación de carga inductiva 2700
Hauteur (métrique) 21.08 mm
Hauteur (impériale) 0,83 in
Largeur (métrique) 93.98 mm
Largeur (impériale) 3,7 in
Profondeur (métrique) 121.92 mm
Profondeur (impériale) 4,8 in
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, identificación general, atención médica, laboratorio, fabricación, farmacéutica
Quantité 1 de chaque
Type Base de montaje de la estación de carga
Type de connexion RS-232, USB
Mémoire pour les données Aucun
Type d’affichage Aucune incluse
Alimentation électrique USB ou le RS-232
Résolution Aucun écran inclus
Alternate Part Number ARC-MB6-C286