Learn More
28-Épirapamycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 28-Epirapamycin |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3 |
| Poids de la formule | 913.5551 |