Learn More
Labconco Rotor de 28 mm - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE
Code produit 30533435 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Matériau (revêtement):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize Matériau (revêtement)
30533435 1 pièce -
30533410 1 pièce PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30533435 Fournisseur Labconco Code fournisseur 7555400
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rotors à utiliser avec Labconco™ CentriVap™ Concentrateurs sous vide professionnels. Options disponibles : acier inoxydable et revêtement PTFE.
  • Compatible avec CentriVap Concentrateurs sous vide professionnels
  • matériau en acier inoxydable
  • Revêtement PTFE en option
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Rotor
Système de rotor CentriVap Pro
Dimensions 28 mm
Hauteur (impériale) 3,6 in
Hauteur (métrique) 9.14 cm
Diamètre (impériale) 11,4 in
Diamètre (métrique) 28.96 cm