Description
- Conçues pour s’adapter par-dessus les lunettes de prescription de la plupart des utilisateurs avec une interférence minimale
- Verres en polycarbonate robustes avec revêtement anti-rayures pour une durabilité optimale
- Offrir une couverture et un champ de vision excellents, associés à un haut niveau de protection contre les impacts
- Longueurs de branche réglables (quatre positions) pour un confort et un ajustement optimaux
- Verre incliné pour un réglage facile et un confort maximum
- Des branches souples à profil bas pour un confort et une interaction minimale avec les lunettes de prescription
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001 |
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Teinte de la lentille | Ambré |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Construction, foresterie, pharmaceutique |
| Couleur de la monture | Bleu foncé |
| Nb par paquet | 1paire |
| Style des branches | Réglable |
| Lens Material | Polycarbonate |