Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité à verres en polycarbonate série 2890
Code produit 12652605 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Antibuée, Antirayures
Antirayures
Détails de ventilation:
Scellé
Ventilation indirecte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Détails de ventilation Conditionnement
12652605 Antibuée Ventilation indirecte 1 pièce
12672605 Antibuée Scellé 1 pièce
12642605 Antibuée, Antirayures Scellé -
10361910 Antirayures Ventilation indirecte 1 pièce
13458997 Antirayures Ventilation indirecte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12652605 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000032481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    16.51€ / 1 pièces
    Économisez 15.49€
    48% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Certifications/Conformité EN 166:2001
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Construction, laboratoires
Nb par paquet 1paire
Détails de ventilation Ventilation indirecte
Protection UV Oui