Learn More
Gibco™ 293 SFM II
Description
293 SFM II est une protéine faible sans sérum (<10μg/mL) formulation optimized for high-density suspension culture of 293 cells (1). (It is not suitable for adherent 293 cell cultures.) This product replaces 293 SFM (Cat. No. 10970-010). 293 SFM II is animal-origin free. Formulated without L-glutamine for increased stability; add 20 ml of 200 mM L-glutamine or 20 ml of GlutaMAX™-I Supplement per 1,000 ml of medium prior to use.
Remarque :
Un fichier maître de milieu 293 a été soumis à la FDA. Il est possible d’obtenir une autorisation de renvoi au fichier maître en contactant les services techniques ou votre représentant commercial le plus proche.
Remarque :
Un fichier maître de milieu 293 a été soumis à la FDA. Il est possible d’obtenir une autorisation de renvoi au fichier maître en contactant les services techniques ou votre représentant commercial le plus proche.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | 293F, 293 (HEK) |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Faible teneur en protéines, Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum (SFM) |
| Serum Level | Sans sérum |
| Sans additif | Sans glutamine |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 1 000 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.