Learn More
(2α)-Acétate de méthyl mégestrol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2alpha-methyl Megestrol acetate |
| CAS | 907193-65-1 |
| Formule moléculaire | C25 H34 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Pregna-4,6-diene-3,20-dione','17-(acetyloxy)-2,6-dimethyl-','(2α)- (9CI), 2α,6-Dimethyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H34O4/c1-14-11-18-19(23(5)13-15(2)22(28)12-21(14)23)7-9-24(6)20(18)8-10-25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11-12,15,18-20H,7-10,13H2,1-6H3/t15-,18-,19+,20+,23-,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]3C=C(C)C2=CC1=O |
| Nom IUPAC | [(2R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acétyl-2,6,10,13-tétraméthyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 398.54 |
| Poids de la formule | 398.2457 |