Learn More
(2E)-1-(2,4,6-Trichlorophényl)-2-propanone O-Méthyloxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime |
| CAS | 1452295-74-7 |
| Formule moléculaire | C10H10Cl3NO |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | (E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)propan-2-one O-Methyl Oxime |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10Cl3NO/c1-6(14-15-2)3-8-9(12)4-7(11)5-10(8)13/h4-5H,3H2,1-2H3/b14-6+ |
| SMILES | CO\N=C(/C)\Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| Nom IUPAC | (E)-N-méthoxy-1-(2,4,6-trichlorophényl)propan-2-imine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.55 |
| Poids de la formule | 264.9828 |