Learn More
(2E)-1-(2-Hydroxyphényl)-3-phényl-2-propén-1-one, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (2E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 888-12-0 |
| Formule moléculaire | C15 H12 O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+ |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)\C=C\c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (E)-1-(2-hydroxyphényl)-3-phénylprop-2-én-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 224.25 |
| Poids de la formule | 224.0837 |