Learn More
Acide (2E)-2,4-pentadiénoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2E)-2,4-Pentadienoic Acid |
| CAS | 21651-12-7 |
| Formule moléculaire | C5H6O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (E)-1,3-Butadiene-1-carboxylic Acid, trans-1-Carboxybutadiene, trans-2,4-Pentadienoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7)/b4-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\C=C |
| Nom IUPAC | acide (2E)-penta-2,4-diénoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.1 |
| Poids de la formule | 98.0368 |